Få mere at vide
4-(3-aminopropyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 5-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-aminopropyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 5-oxide |
| CAS | 352647-66-6 |
| Molekylær formel | C6H9N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O4/c7-3-1-2-4-5(6(10)11)8-13-9(4)12/h1-3,7H2,(H,10,11) |
| SMIL | NCCCc1c(no[n+]1[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(3-aminopropyl)-5-oxido-1,2,5-oxadiazol-5-ium-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.15 |
| Formel vægt | 187.0593 |