Få mere at vide
4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 1082495-22-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone, 3-Morpholinone, 4-(3-aminophenyl)-, 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-2-1-3-9(6-8)12-4-5-14-7-10(12)13/h1-3,6H,4-5,7,11H2 |
| SMIL | Nc1cccc(c1)N2CCOCC2=O |
| IUPAC navn | 4-(3-aminophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.214 |
| Formel vægt | 192.09 |