missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| CAS | 69088-96-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Butyn-2-ol, 4-(3-aminophenyl)-2-methyl-, 4-(3-Aminophenyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol, 1-(3-Aminophenyl)-3-hydroxy-3-methyl-1-butyne, 3-(3-Hydroxy-3-methylbutyn-1-yl)aniline, M-APACB |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-11(2,13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-5,8,13H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)C#Cc1cccc(N)c1 |
| IUPAC navn | 4-(3-aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?