Få mere at vide
4-(3-Acetoxypropyl)phenylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Acetoxypropyl)phenyl Acetate |
| CAS | 25823-43-2 |
| Molekylær formel | C13H16O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)benzenepropanol Acetate, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-10(14)16-9-3-4-12-5-7-13(8-6-12)17-11(2)15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(OCCCC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O |
| IUPAC navn | 3-(4-acetyloxyphenyl)propylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.26 |
| Formel vægt | 236.1 |