missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate |
| CAS | 1119449-37-4 |
| Molekylær formel | C17 H28 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-mono-ethoxylate, Ethanol, 2-[4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]-, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCO)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.4 |
| Formel vægt | 264.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?