missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate, TRC

Artikelnummer. 30369259
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30369259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4731151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate
CAS 1119449-37-4
Molekylær formel C17 H28 O2
Mængde 1 g
Synonym 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-mono-ethoxylate, Ethanol, 2-[4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]-, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3
SMIL CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCO)cc1
IUPAC navn 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 264.4
Formel vægt 264.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.