Få mere at vide
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Diethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Diethoxylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 308.2351 |