Få mere at vide
4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronsyre, pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30388560
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388560 1 g
1 options
Artikelnummer. 30388560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4798031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 937796-06-0
Molekylær formel C21 H22 O12
Mængde 1 g
Synonym 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
InChI formel InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC navn (2S,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 466.392
Formel vægt 466.111