Få mere at vide
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183454
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11386855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68216DA
Kemiske identifikatorer
CAS 56935-79-6
Molekylær formel C12H11N3
Molekylvægt (g/mol) 197.241
MDL nummer MFCD09817559
InChI nøgle BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-209luz, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzenecarbonitrile, 1-4-cyanophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, benzonitrile, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 15005387
IUPAC navn 4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzonitril
SMIL CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.24
Procent renhed 97%