Få mere at vide
4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-24-14-22-19(13-23(24)34-2)25(17(15-29)16-30-22)31-18-11-20(27)26(35-3)21(28)12-18/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31) |