Få mere at vide
4-(3,5-Dicarboxyphenyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3,5-Dicarboxyphenyl)phenol |
| CAS | 1261889-89-7 |
| Molekylær formel | C14H10O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-12-3-1-8(2-4-12)9-5-10(13(16)17)7-11(6-9)14(18)19/h1-7,15H,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(cc(c1)c2ccc(O)cc2)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vægt | 258.0528 |