missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-(3-5,5-Dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluorobenzoyl)(methyl)carbamate Bicalutamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(3-5,5-Dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluorobenzoyl)(methyl)carbamate Bicalutamide |
| CAS | 2119574-94-4 |
| Molekylær formel | C26H24F4N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluorobenzoyl]-N-methyl-, 1,1-dimethylethyl Ester Carbamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24F4N4O4S/c1-24(2,3)38-23(37)32(6)20(35)17-10-9-16(12-19(17)27)34-22(39)33(21(36)25(34,4)5)15-8-7-14(13-31)18(11-15)26(28,29)30/h7-12H,1-6H3 |
| SMIL | CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.55 |
| Formel vægt | 564.1454 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?