Få mere at vide
4-[3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl] benzensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049122
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049122 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049122 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-[3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
CAS 331943-04-5
Analyt- eller komponentnavne 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, Celecoxib Imp. B (EP), Celecoxib RC B (USP), Celecoxib Related Compound B, Celecoxib Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)23(22-15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc(n(n2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 381,0759 g/mol