Få mere at vide
4-(3,4-methylendioxy)phenyl-2-butanon, 98 %
Artikelnummer. 11352436
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352436 25 g 25g
11342436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06258.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 55418-52-5 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55418-52-5
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00016910
InChI nøgle TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
PubChem CID 62098
IUPAC navn 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Kogepunkt 164 °C til 165 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 169843
Formel vægt 192.22
Procent renhed 98%