missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(3,4-Dipropoxyphenyl)-4-oxobutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30338002
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338002 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB433173500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid
CAS 568553-00-4
Molekylær formel C16 H22 O5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O5/c1-3-9-20-14-7-5-12(11-15(14)21-10-4-2)13(17)6-8-16(18)19/h5,7,11H,3-4,6,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
SMIL CCCOc1ccc(cc1OCCC)C(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 294.341
Formel vægt 294.1467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.