Få mere at vide
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid |
| CAS | 13575-74-1 |
| Molekylær formel | C12H16O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, NSC 286140 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.1049 |