Få mere at vide
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3,4-Dihydroxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 70217-89-9 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxybenzenebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c11-8-5-4-7(6-9(8)12)2-1-3-10(13)14/h4-6,11-12H,1-3H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |