Få mere at vide
4-(3,4-difluorphenyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552622
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10304132 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07014DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-32-7
Molekylær formel C9H6F2N2S
Molekylvægt (g/mol) 212.218
MDL nummer MFCD00052876
InChI nøgle NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
IUPAC navn 4-(3,4-difluorphenyl)-1,3-thiazol-2-amin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 212.22
Procent renhed 97%