Få mere at vide
4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (Sertralintetralon-derivat), Mikromol™
Beskrivelse
4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (Sertralintetralon-derivat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| CAS | 79560-19-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Vis mere |