Få mere at vide
4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (Sertralintetralon-derivat), Mikromol™
Artikelnummer. 30051201
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051201 25 mg
30051753 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051201 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0317.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (Sertralintetralon-derivat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Analyt- eller komponentnavne rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H12 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
IUPAC navn 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 291.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 290,0265 g/mol