missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(3’,4’-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Oxime, TRC

Artikelnummer. 30374867
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43571050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Oxime
CAS 152642-35-8
Molekylær formel C16H13Cl2NO
Mængde 50 mg
Synonym 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, oxime, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19-20)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11,20H,6,8H2/b19-16+
SMIL O\N=C\1/CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 306.19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.