Få mere at vide
4-((3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorophenyl)(hydroxy)methyl)phthalazin-1(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorophenyl)(hydroxy)methyl)phthalazin-1(2H)-one |
| CAS | 1460272-53-0 |
| Molekylær formel | C24H23FN4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Olaparib Metabolite M15 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23FN4O4/c25-19-8-7-15(21(30)20-16-3-1-2-4-17(16)22(31)27-26-20)13-18(19)24(33)29-11-9-28(10-12-29)23(32)14-5-6-14/h1-4,7-8,13-14,21,30H,5-6,9-12H2,(H,27,31) |
| SMIL | OC(C1=NNC(=O)c2ccccc12)c3ccc(F)c(c3)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)C5CC5 |
| IUPAC navn | 4-[[3-[4-(cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl]-4-fluorophenyl]-hydroxymethyl]-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.46 |