Få mere at vide
4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluorobenzamide, TRC
Artikelnummer. 18042040
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042040 100 mg
17989759 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987645100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1242137-16-1
Molekylær formel C20 H14 F4 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 450.41
Synonym 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl)-2-fluorobenzamide
IUPAC navn 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl]-2-fluorobenzamide
SMIL CC1(C)N(C(=S)N(C1=O)c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)c3ccc(C(=O)N)c(F)c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Enzalutamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14F4N4O2S/c1-19(2)17(30)27(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)28(19)12-5-6-13(16(26)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H2,26,29)
Formel vægt 450.0774
Procent renhed >95%