Få mere at vide
4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096342
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10096342 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10216752 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10586524 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33839CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-95-3
Molekylær formel C16H24BNO3
Molekylvægt (g/mol) 289.18
MDL nummer MFCD03412097
InChI nøgle NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
PubChem CID 4192663
IUPAC navn 4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.18
Procent renhed 90%