missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride |
| CAS | 1956321-87-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. L (EP), Bisoprolol Imp. L (EP), Metoprolol Succinate Imp. C (EP), Metoprolol Tartrate Imp. C (EP), Metoprolol Imp. C (EP), Metoprolol USP Related Compound C, Metoprolol USP RC C, 4-[[(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzaldehyde Hydrochloride, 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride, Bisoprolol Fumarate Imp. L (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Related Compound C as Hydrochloride, Bisoprolol Fumarate Impurity L as Hydrochloride, Metoprolol Succinate Impurity C as Hydrochloride, Metoprolol Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Bisoprolol Impurity L as Hydrochloride, Metoprolol Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13;/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzaldehyde;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?