Få mere at vide
4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-benzonitrile |
| CAS | 1165910-23-5 |
| Molekylær formel | C14H12F6N2O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | LGD-4033 Related compound 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]pyrrolidin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.25 |
| Formel vægt | 338.0854 |