Få mere at vide
4-(2H-Tetrazol-5-yl) benzenboronsyre pinacolester, 95 %
Artikelnummer. 15454896
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454896 250 mg 250mg
15444896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59222.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 775351-40-1 | C13H17BN4O2 | 272,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775351-40-1
Molekylær formel C13H17BN4O2
Molekylvægt (g/mol) 272.115
MDL nummer MFCD12761127
InChI nøgle ONAVJWUKLJDJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl benzene-1-boronic acid pinacol ester, 4-2h-tetrazol-5-yl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid pinacol ester, 5-4-phenylboronic acid pinacol ester-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 45785702
IUPAC navn 5-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-2H-tetrazol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C3=NNN=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 272.11
Procent renhed 95%