Få mere at vide
Memmert™ 4-20Ma strømkredsgrænsefladetemperatur 0-260 C °af en Pt100 i kammeret, til Icp110
Artikelnummer. 16307017 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICP110 kølet rugemaskine
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16307017 ICP110 kølet rugemaskine
1 options
Artikelnummer. 16307017 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICP110V6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Memmert™ Temperaturudgang til ekstern temperaturovervågning.
  • 4 til 20 mA strømkredsgrænseflade
  • Temperaturen på en Pt100-sensor placeret fleksibelt i kammeret til ekstern temperaturovervågning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICP110 kølet rugemaskine
Type Strømsløjfegrænseflade
Strømstyrke 4 til 20 mA