Få mere at vide
Memmert™ 4-20Ma strømkredsgrænsefladetemperatur 0-260 C °af en Pt100 i kammeret, til Ich750
Artikelnummer. 16306777 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICH750 Klimakammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16306777 ICH750 Klimakammer Hver
1 options
Artikelnummer. 16306777 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH750V6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Memmert™ Temperaturudgang til ekstern temperaturovervågning.
  • 4 til 20 mA strømkredsgrænseflade
  • Temperaturen på en Pt100-sensor placeret fleksibelt i kammeret til ekstern temperaturovervågning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICH750 Klimakammer
Type Strømsløjfegrænseflade
Strømstyrke 4 til 20 mA