Få mere at vide
Memmert™ 4-20Ma strømsløjfegrænsefladetemperatur 0-260 C °af en Pt100 i kammeret, til Ich260
Artikelnummer. 16336677 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Strømstyrke:
4 til 20 mA
Artikelnummer. Strømstyrke
16336677 4 til 20 mA
1 options
Artikelnummer. 16336677 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH260V6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Memmert™ Temperaturudgang til ekstern temperaturovervågning.
  • 4 til 20 mA strømkredsgrænseflade
  • Temperaturen på en Pt100-sensor placeret fleksibelt i kammeret til ekstern temperaturovervågning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Model 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Type Strømsløjfegrænseflade
Strømstyrke 4 til 20 mA