Få mere at vide
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface til IF750plus
Shop alle Memmert produkter
Strømstyrke:
4 til 20 mA
Beskrivelse
- Temperaturen på en Pt100-sensor placeret fleksibelt i kammeret til ekstern temperaturovervågning (maks. 1 SingleDISPLAY, maks. 3 TwinDISPLAY)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IF750plus inkubator |
| Type | Aktuel løkkegrænseflade |
| Strømstyrke | 4 til 20 mA |