Få mere at vide
4-(2-trifluormethyl-benzoimidazol-1-yl)-smørsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729205
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10729205 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10729205 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07743DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid
CAS 876728-42-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H11F3N2O2
MDL nummer MFCD07397470
Mængde 1 g
Synonym 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
InChI nøgle HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CCCC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[2-(trifluormethyl)benzimidazol-1-yl]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 272.227
PubChem CID 6494232
Formel vægt 272.22
Procent renhed 97%