Få mere at vide
4-(2-Thienyl)smørsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391947 1 g 1g
11301957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4653-11-6 | C8H9O2S | 169.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4653-11-6
MDL nummer MFCD00005463
ChEBI CHEBI:40114
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Thienyl)butyric acid
Tæthed 1.169
Kogepunkt 122°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C8H9O2S
Brydningsindeks 1.532
Mængde 1 g
Beilstein 127982
Synonym 4-2-thienyl butyric acid, 4-thiophen-2-yl butanoic acid, 2-thiophenebutanoic acid, 2-thiophenebutyric acid, 4-2-thienyl butanoic acid, 4-thiophen-2-yl-butyric acid, 4-thiophen-2-yl-butyricacid, gamma-alpha-thienyl butyricacid, .gamma.-.alpha.-thienyl butyric acid, 4tb
InChI nøgle VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CSC(=C1)CCCC(=O)O
IUPAC navn 4-thiophen-2-ylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 169.22
PubChem CID 78386
Formel vægt 170.23
Procent renhed 98%