Få mere at vide
4-(2-Thienyl)benzensulfonylchlorid, 96%
Artikelnummer. 15477337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477337 250 mg 250mg
15457337 1 g 1g
15467337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34399.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 209592-91-6 | C10H7ClO2S2 | 258,734 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209592-91-6
Molekylær formel C10H7ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 258.734
MDL nummer MFCD11655569
InChI nøgle IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
IUPAC navn 4-thiophen-2-ylbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 107 °C til 108 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 258.75
Procent renhed 96%