Få mere at vide
4-(2-thiazolyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494467
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494467 1 g 1g
15404477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31827.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81015-49-8 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81015-49-8
Molekylær formel C9H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 177.221
MDL nummer MFCD07368615
InChI nøgle LMMPCMRUGFBCPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thiazolyl phenol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenol, 4-thiazol-2-yl phenol, thiazole,2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-3h-1,3-thiazol-2-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-thiazol-2-yl-phenol, 4-thiazole-2-yl phenol, acmc-20a0c2, 4-thiazol-2-vl-phenol
PubChem CID 5354497
IUPAC navn 4-(3H-1,3-thiazol-2-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL C1=CC(=O)C=CC1=C2NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Thiazolyl)phenol
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Mængde 1 g
Formel vægt 177.28
Procent renhed 97%