Få mere at vide
4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesium bromide |
| CAS | 36637-44-2 |
| Molekylær formel | C11H13BrMgO2 |
| MDL nummer | MFCD03427254 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3547417 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Synonym | 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent |
| InChI nøgle | OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M |
| Mehr anzeigen |