Få mere at vide
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10636820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636820 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 10636820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431640500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36637-44-2 | C11H13BrMgO2 | 281.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide
CAS 36637-44-2, 109-99-9
CAS min % 11.71, 82.43
CAS Max % 17.57, 88.29
Farve Yellow to Brown
Tæthed 0.9610g/mL
Kogepunkt 65.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C11H13BrMgO2
MDL nummer MFCD03427254
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.961
Synonym 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent
InChI nøgle OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
IUPAC navn magnesium;2-(phenoxy)oxane;bromide
Molekylvægt (g/mol) 281.43
PubChem CID 14519569
Formel vægt 281.43
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.