Få mere at vide
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, 96%
Beskrivelse
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin kan anvendes i aldolkatalyse til fremstilling af azolforbindelser som 11β -HSD1-hæmmere såvel som i den asymmetriske syntese af pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidinamidderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin kan anvendes i aldolkatalyse til fremstilling af azolforbindelser som 11β -HSD1-hæmmere såvel som i den asymmetriske syntese af pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidinamidderivater.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 148.21 |
| Procent renhed | 96% |