Få mere at vide
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol |
| CAS | 1141-59-9 |
| Molekylær formel | C11H9N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H |
| SMIL | Oc1ccc(N=Nc2ccccn2)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-pyridin-2-yldiazenyl] benzen-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vægt | 215.0695 |