Få mere at vide
4-(2-Pyridylazo)resorcinol mononatrium salt monohydrat
Artikelnummer. 11399449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399449 1 g 1g
11429256 5 g 5g
11439256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18103.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16593-81-0
Molekylær formel C11H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.21
MDL nummer MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
InChI nøgle VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
IUPAC navn 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;natrium;hydrat
SMIL OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3825637
Formel vægt 255,21 (237,19 Vandfri)