Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(2-pyridylazo)resorcinolmononatriumsaltmonohydrat, 99+%
Artikelnummer. 10592771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592771 5 g Glasflaske 5g
10144050 25 g Glasflaske 25g
10239153 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10592771 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 176320050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
CAS 16593-81-0, 1141-59-9
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til brun-orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H9N3O2
MDL nummer MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Mængde 5 g
Beilstein 22, I, 694
Merck Index 15, 7125
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
Opløselighedsinformation (0,1% i vand) Klart
InChI nøgle VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
SMIL OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
IUPAC navn 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;natrium;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 215.21
PubChem CID 132988475
Formel vægt 255.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .