Få mere at vide
4-(2-pyridyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786285 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10786285 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10786285 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127406-56-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
CAS 127406-56-8
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H9NO
MDL nummer MFCD01863537
Mængde 5 g
Synonym 4-2-pyridyl benzaldehyde, 4-2-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyridine, 4-2-pyridinyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridyl-benzaldehyde, pubchem18779, 2-pyridyl benzaldehyde
InChI nøgle NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 4-pyridin-2-ylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 183.21
PubChem CID 1515240
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Pyridinyl)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.