Få mere at vide
4-(2-Pyridinyl)benzoyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridinyl)benzoyl Chloride Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNO.ClH/c13-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-14-11;/h1-8H;1H |
| Formel vægt | 253.0061 |