missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Pyridinyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridinyl)benzoic Acid |
| CAS | 4385-62-0 |
| Molekylær formel | C12H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(2-Pyridyl)benzoic Acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-2-ylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vægt | 199.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?