Få mere at vide
4-(2-Pyridinyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridinyl)benzoic Acid |
| CAS | 4385-62-0 |
| Molekylær formel | C12H9NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Pyridyl)benzoic Acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-2-ylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vægt | 199.0633 |