Få mere at vide
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 66521-65-1 |
| Molekylær formel | C9H8N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-6-4-8(13-9)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| SMIL | Nc1nccc(n1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-2-ylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.19 |
| Formel vægt | 172.0749 |