Få mere at vide
4-(2-Propoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052517
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052517 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052517 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0254.460025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2-Propoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(((5-(Aminocarbonyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazol-4-yl)amino)carbonyl)-4-propoxybenzene
CAS 139756-04-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(((5-(Aminocarbonyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazol-4-yl)amino)carbonyl)-4-propoxybenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18H24N4O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methyl-4-(2-propoxybenzamido)-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-3-propyl-, 1-Methyl-4-(2-propoxybenzamido)-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 2-Methyl-4-(2-propoxybenzoylamino)-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxamide, 2-Methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-5-propylpyrazole-3-carboxamide, 4-(2-Propoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O3/c1-4-8-13-15(16(17(19)23)22(3)21-13)20-18(24)12-9-6-7-10-14(12)25-11-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H2,19,23)(H,20,24)
SMIL CCCOc1ccccc1C(=O)Nc2c(CCC)nn(C)c2C(=O)N
IUPAC navn 2-methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-5-propylpyrazole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 344.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1848 g/mol