missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30415483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415483 25 mg
30418265 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76860525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate
CAS 115234-25-8
Molekylær formel C10H12O4S
Mængde 25 mg
Synonym 1,2-Benzenediol','4-(2-propenyl)-','1-methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H12O4S/c1-3-4-8-5-6-10(9(11)7-8)14-15(2,12)13/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
SMIL O=S(OC1=CC=C(CC=C)C=C1O)(C)=O
IUPAC navn 4-allyl-2-hydroxyphenyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 228.26
Formel vægt 228.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.