Få mere at vide
4-(2-Piperidine-1-ethyloxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Piperidine-1-ethyloxy)benzaldehyde |
| CAS | 26815-04-3 |
| Molekylær formel | C14H19NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(2-(Piperidin-1-Yl)Ethoxy)Benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,12H,1-3,8-11H2 |
| SMIL | O=Cc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.31 |
| Formel vægt | 233.1416 |