Få mere at vide
4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17911186
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911186 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0738.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride
CAS 84449-80-9
Analyt- eller komponentnavne 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, hydrochloride (9CI), 4-(2-Piperidinoethoxy)benzoic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H
SMIL Cl.OC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1
IUPAC navn 4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 285.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.1132 g/mol